Merck
KEY465196571
Key Organics / BIONET
4-(4-benzylpiperidin-1-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine-6-carbohydrazide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.47
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-(4-benzyl-1-piperidinyl)thieno[2,3-d]pyrimidine-6-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C19H21N5OS/c20-23-18(25)16-11-15-17(21-12-22-19(15)26-16)24-8-6-14(7-9-24)10-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,11-12,14H,6-10,20H2,(H,23,25)
InChIKey
JPNPFHNYFAIFNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4X-0850
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4X-0850
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)