Merck
KEY465194555
Key Organics / BIONET
methyl 2-(2-cyanophenoxy)acetate
Größe auswählen
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
2 G
2.188,30 €
Lieferanten-SKU: 2W-0299-500MG
628,30 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
628,30 €
1 G
1.205,80 €
2 G
2.188,30 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 2W-0299-500MG
628,30 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (2-cyanophenoxy)acetate
Inchi Code
1S/C10H9NO3/c1-13-10(12)7-14-9-5-3-2-4-8(9)6-11/h2-5H,7H2,1H3
InChIKey
WBGOKMZCLMNFQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2W-0299
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2W-0299
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)