Merck
KEY465192851
Key Organics / BIONET
[(1Z)-1-(methylamino)-2-nitroethenyl]hydrazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.12
MDL-Nummer:
Iupac Name
(Z)-1-hydrazino-N-methyl-2-nitroethenamine
Inchi Code
1S/C3H8N4O2/c1-5-3(6-4)2-7(8)9/h2,5-6H,4H2,1H3/b3-2-
InChIKey
ROJVFBYTQKEHNL-IHWYPQMZSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1B-022
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1B-022
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)