Wichtige Dokumente
KEY444790298
Key Organics / BIONET
N-(2,4-dichloro-5-methoxyphenyl)acetamide
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
154 - 156
Iupac Name
N-(2,4-dichloro-5-methoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H9Cl2NO2/c1-5(13)12-8-4-9(14-2)7(11)3-6(8)10/h3-4H,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
CTRIHOCZGTYVOA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4L-311S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)