Wichtige Dokumente
KEY428075916
Key Organics / BIONET
2,2,2-trifluoro-N'-phenylacetohydrazide
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N'-phenylacetohydrazide
Inchi Code
1S/C8H7F3N2O/c9-8(10,11)7(14)13-12-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,12H,(H,13,14)
InChIKey
HWPBXYPSTIZFGV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CS-4389
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CS-4389
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)