Merck
KEY394427585
Key Organics / BIONET
(2E)-3-(3-methylphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.29
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2E)-3-(3-methylphenyl)-1-phenyl-2-propen-1-one
Inchi Code
1S/C16H14O/c1-13-6-5-7-14(12-13)10-11-16(17)15-8-3-2-4-9-15/h2-12H,1H3/b11-10+
InChIKey
VQLMDARIPJTTAH-ZHACJKMWSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4629
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4629
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)