Merck
KEY375226987
Key Organics / BIONET
3-iodoquinolin-8-amine
Größe auswählen
500 MG
298,30 €
1 G
446,80 €
2 G
842,80 €
5 G
1.832,80 €
Lieferanten-SKU: GG-0221-500MG
298,30 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
298,30 €
1 G
446,80 €
2 G
842,80 €
5 G
1.832,80 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.07
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: GG-0221-500MG
298,30 €
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
121 - 126
Iupac Name
3-iodo-8-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7IN2/c10-7-4-6-2-1-3-8(11)9(6)12-5-7/h1-5H,11H2
InChIKey
DXMKBPNVNXDMHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GG-0221
Melting Point
121 - 126
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GG-0221
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)