Merck
KEY371462897
Key Organics / BIONET
methyl 4-iodo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.05
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
65 - 67
Iupac Name
methyl 4-iodo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H8INO2/c1-9-4-5(8)3-6(9)7(10)11-2/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KSDPSEQHPJJWMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/EG-0735
Melting Point
65 - 67
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/EG-0735
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)