Wichtige Dokumente
KEY309658847
Key Organics / BIONET
8-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
206 - 209
Iupac Name
8-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
Inchi Code
1S/C13H13ClF3N3OS/c14-9-5-8(13(15,16)17)6-18-11(9)20-3-1-12(2-4-20)19-10(21)7-22-12/h5-6H,1-4,7H2,(H,19,21)
InChIKey
IAMTVNIHOIPSIE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/KE-0735
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)