Merck
KEY250699964
Key Organics / BIONET
methyl 7-methoxy-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.19
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
135 - 136
Iupac Name
methyl 7-methoxy-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9NO4/c1-13-8-4-6(10(12)14-2)3-7-9(8)15-5-11-7/h3-5H,1-2H3
InChIKey
CHLOLBJKPXUMIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AE-0098
Melting Point
135 - 136
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)