Merck
KEY087886581
Key Organics / BIONET
2-bromo-1-[2,3-dichloro-4-(ethanesulfonyl)phenyl]ethan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.06
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
113 - 115
Iupac Name
2-bromo-1-[2,3-dichloro-4-(ethylsulfonyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C10H9BrCl2O3S/c1-2-17(15,16)8-4-3-6(7(14)5-11)9(12)10(8)13/h3-4H,2,5H2,1H3
InChIKey
JWJCTECZTPRUEC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2M-533S
Melting Point
113 - 115
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2M-533S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)