Merck
KEY048961857
Key Organics / BIONET
2-(4-formylphenoxy)-2-phenylacetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.26
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
157 - 159
Iupac Name
(4-formylphenoxy)(phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C15H12O4/c16-10-11-6-8-13(9-7-11)19-14(15(17)18)12-4-2-1-3-5-12/h1-10,14H,(H,17,18)
InChIKey
KFWOTZCJKPDGPJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5Y-0807
Melting Point
157 - 159
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5Y-0807
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)