Wichtige Dokumente
KEY001153950
Key Organics / BIONET
diphenyl-4H-1,2,4-triazol-4-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 8P-933-500MG
133,30 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 8P-933-500MG
133,30 €
mp (Schmelzpunkt)
255 - 258
Iupac Name
3,5-diphenyl-4H-1,2,4-triazol-4-amine
Inchi Code
1S/C14H12N4/c15-18-13(11-7-3-1-4-8-11)16-17-14(18)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2
InChIKey
DAZAXBYJPXKJJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8P-933
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)