Wichtige Dokumente
KEY001137707
Key Organics / BIONET
2-[cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4H-019-500MG
133,30 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4H-019-500MG
133,30 €
mp (Schmelzpunkt)
87 - 89
Iupac Name
2-[cyano(4-fluorophenyl)methyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C15H9FN2/c16-13-7-5-11(6-8-13)15(10-18)14-4-2-1-3-12(14)9-17/h1-8,15H
InChIKey
BRHKEEJUFXPRIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4H-019
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)