Merck
JWPH6EA55642
J & W Pharmlab LLC
(5-methyl-1,3-oxazol-4-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.59
MDL-Nummer:
Iupac Name
(5-methyl-1,3-oxazol-4-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2O.ClH/c1-4-5(2-6)7-3-8-4;/h3H,2,6H2,1H3;1H
InChIKey
UAFXCRDHQBOXIZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0641S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/56R0641S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)