Merck
JWPH3249EBCA
J & W Pharmlab LLC
4-Nitro-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 4-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H7NO4S/c1-15-10(12)9-5-6-7(11(13)14)3-2-4-8(6)16-9/h2-5H,1H3
InChIKey
SUEKXWDIHCBEHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/85R0043
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/85R0043
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)