Wichtige Dokumente
JWPH3249E5A3
J & W Pharmlab LLC
5,6-Dihydroxy-2-pyridin-2-yl-pyrimidine-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5,6-dihydroxy-2-(2-pyridinyl)-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7N3O4/c14-7-6(10(16)17)12-8(13-9(7)15)5-3-1-2-4-11-5/h1-4,14H,(H,16,17)(H,12,13,15)
InChIKey
GHGUXTXCARENBN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0077
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)