Merck
JWPH3249E03F
J & W Pharmlab LLC
2,3-Dibromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.93
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,3-dibromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4Br2N2/c8-6-4-1-2-10-3-5(4)11-7(6)9/h1-3,11H
InChIKey
QVMIUTTWNGSBRO-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0386
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/68R0386
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)