Merck
JWPH3249DF0B
J & W Pharmlab LLC
6-Bromo-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-3-carboxylic acid
Größe auswählen
50 MG
722,96 €
100 MG
856,09 €
250 MG
1.122,34 €
500 MG
1.388,59 €
1 G
1.921,09 €
5 G
6.556,50 €
Lieferanten-SKU: 65R0506-50MG
722,96 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
722,96 €
100 MG
856,09 €
250 MG
1.122,34 €
500 MG
1.388,59 €
1 G
1.921,09 €
5 G
6.556,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.04
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 65R0506-50MG
722,96 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromopyrrolo[1,2-a]pyrazine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c9-7-2-1-5-3-10-6(8(12)13)4-11(5)7/h1-4H,(H,12,13)
InChIKey
CNULAWGZSOSLHA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0506
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0506
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)