Merck
JWPH3249D657
J & W Pharmlab LLC
7-Bromo-5-methyl-4-oxo-4,5-dihydro-furo[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.06
MDL-Nummer:
Iupac Name
7-bromo-5-methyl-4-oxo-4,5-dihydrofuro[3,2-c]pyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6BrNO3/c1-11-3-7(10)8-6(9(11)13)2-5(4-12)14-8/h2-4H,1H3
InChIKey
XKFNMNHUUDOEHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0395
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0395
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)