Wichtige Dokumente
JWPH3249D55F
J & W Pharmlab LLC
1-Piperazin-1-yl-isoquinoline
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
1-(1-piperazinyl)isoquinoline
Inchi Code
1S/C13H15N3/c1-2-4-12-11(3-1)5-6-15-13(12)16-9-7-14-8-10-16/h1-6,14H,7-10H2
InChIKey
IDFYLSABDUMICK-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Orange Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0152
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0152
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)