Merck
JWPH3249D0B8
J & W Pharmlab LLC
(6-Methyl-2-p-tolyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-acetic acid hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.79
MDL-Nummer:
Iupac Name
[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C17H16N2O2.ClH/c1-11-3-6-13(7-4-11)17-14(9-16(20)21)19-10-12(2)5-8-15(19)18-17;/h3-8,10H,9H2,1-2H3,(H,20,21);1H
InChIKey
OYSGFKJGHCBAGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Grey Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0095S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0095S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)