Merck
JWPH3249C7B8
J & W Pharmlab LLC
5-Methoxy-thiochroman-3-ylamine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.75
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-methoxy-3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-3-ylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NOS.ClH/c1-12-9-3-2-4-10-8(9)5-7(11)6-13-10;/h2-4,7H,5-6,11H2,1H3;1H
InChIKey
FXNQPXSRGODJEO-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Red Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0049S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R0049S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)