Merck
JWPH3249C48D
J & W Pharmlab LLC
3-Ethyl-4-formyl-benzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-ethyl-4-formylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C10H9NO/c1-2-9-5-8(6-11)3-4-10(9)7-12/h3-5,7H,2H2,1H3
InChIKey
JEYCHKIOSFTPQB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0353
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0353
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)