Merck
ENAH9851CA5E
Enamine
6-chlorohexan-1-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.64
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-chloro-1-hexanamine
Inchi Code
1S/C6H14ClN/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6,8H2
InChIKey
XUVUONUBXHYGCD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7244925
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)