Merck
ENAH97F5757C
Enamine
4-methylquinolin-6-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.2
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
169-170
Iupac Name
4-methylquinolin-6-amine
Inchi Code
1S/C10H10N2/c1-7-4-5-12-10-3-2-8(11)6-9(7)10/h2-6H,11H2,1H3
InChIKey
XBEXGDZXQLPQCV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7821702
Melting Point
169-170
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7821702
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)