Merck
ENAH97A22E50
Enamine
tert-butyl N-{9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-2-yl}carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
383.36
Iupac Name
tert-butyl (9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-6-hydroxy-9H-purin-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H21N5O7/c1-15(2,3)27-14(25)19-13-17-10-7(11(24)18-13)16-5-20(10)12-9(23)8(22)6(4-21)26-12/h5-6,8-9,12,21-23H,4H2,1-3H3,(H2,17,18,19,24,25)/t6-,8-,9-,12-/m1/s1
InChIKey
YYMAHPRWFOPDQQ-WOUKDFQISA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28229995
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)