Merck
ENAH97A17F57
Enamine
tert-butyl N-(benzenesulfonyl)carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.31
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
120-125
Iupac Name
tert-butyl (phenylsulfonyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H15NO4S/c1-11(2,3)16-10(13)12-17(14,15)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)
InChIKey
ACAGCLKCWRMBAK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12463991
Melting Point
120-125
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12463991
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)