Merck
ENAH97A177E0
Enamine
3-bromo-2-(oxan-4-yl)pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.12
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-bromo-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c11-9-2-1-5-12-10(9)8-3-6-13-7-4-8/h1-2,5,8H,3-4,6-7H2
InChIKey
JYTWVOBKOYIHED-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8259487
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8259487
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)