Merck
ENAH961CEA4E
Enamine
4-tert-butylpyridine-2-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-tert-butyl-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H12N2/c1-10(2,3)8-4-5-12-9(6-8)7-11/h4-6H,1-3H3
InChIKey
UDPVBTOAETZTLT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200400
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200400
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)