Merck
ENAH961CE2FA
Enamine
methyl 6-chloro-4-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.62
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 6-chloro-4-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H7ClFNO2/c1-15-10(14)9-4-6-7(12)2-5(11)3-8(6)13-9/h2-4,13H,1H3
InChIKey
OIWYOBRXXVWSBJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735474
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735474
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)