Merck
ENAH961CE0E1
Enamine
2-ethylhex-2-enoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.2
Iupac Name
(2Z)-2-ethyl-2-hexenoic acid
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)/b7-6-
InChIKey
WOWYPHJOHOCYII-SREVYHEPSA-N
Purity
90
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366463
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366463
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)