Merck
ENAH961CDD04
Enamine
6-chloro-5-cyclopropylpyridin-2-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.63
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-chloro-5-cyclopropylpyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C8H9ClN2/c9-8-6(5-1-2-5)3-4-7(10)11-8/h3-5H,1-2H2,(H2,10,11)
InChIKey
ZQGKISWYQVINJU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7750172
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7750172
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)