Wichtige Dokumente
ENAH961CDC7B
Enamine
methyl 2-amino-2-(cuban-1-yl)acetate hydrochloride
About This Item
Iupac Name
methyl 2-amino-2-(cuban-1-yl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO2.ClH/c1-14-10(13)9(12)11-6-3-2-4(6)8(11)5(2)7(3)11;/h2-9H,12H2,1H3;1H
InChIKey
HJZNULVZKOGXLT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27114582
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)