Wichtige Dokumente
ENAH961CD7F5
Enamine
1-{3-iodobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}-1H-pyrazole
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
1-(3-iodobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C8H9IN2/c9-7-4-8(5-7,6-7)11-3-1-2-10-11/h1-3H,4-6H2
InChIKey
UJTUTKMTXMXVPP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27194157
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27194157
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)