Merck
ENAH961CD4FD
Enamine
[4-(difluoromethyl)piperidin-4-yl]methanol hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.64
MDL-Nummer:
Iupac Name
(4-(difluoromethyl)piperidin-4-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13F2NO.ClH/c8-6(9)7(5-11)1-3-10-4-2-7;/h6,10-11H,1-5H2;1H
InChIKey
ADMZLAUCVRTXIN-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703516
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27703516
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)