Merck
ENAH961CD4E3
Enamine
2-(trifluoromethyl)piperidin-4-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.15
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)piperidin-4-ol
Inchi Code
1S/C6H10F3NO/c7-6(8,9)5-3-4(11)1-2-10-5/h4-5,10-11H,1-3H2
InChIKey
MNFGDTYUQGCQBE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2073205
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)