Merck
ENAH961CD3D2
Enamine
3-bromo-5-iodothiophene-2-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.94
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-bromo-5-iodothiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H2BrIOS/c6-3-1-5(7)9-4(3)2-8/h1-2H
InChIKey
BJQLWDBWQMPKTO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27721151
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27721151
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)