Merck
ENAH95E73F23
Enamine
tert-butyl 3-[(fluorosulfonyl)oxy]azetidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 3-((fluorosulfonyl)oxy)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H14FNO5S/c1-8(2,3)14-7(11)10-4-6(5-10)15-16(9,12)13/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
JCZGIUDIEDCHNK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7564182
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7564182
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)