Merck
ENAH95E73C17
Enamine
1-[(1S)-1-(4-aminophenyl)ethyl]-3,3-dimethylurea
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
(S)-3-(1-(4-aminophenyl)ethyl)-1,1-dimethylurea
Inchi Code
1S/C11H17N3O/c1-8(13-11(15)14(2)3)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-8H,12H2,1-3H3,(H,13,15)/t8-/m0/s1
InChIKey
FSJYRIMHHARDDT-QMMMGPOBSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3656583
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3656583
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)