Wichtige Dokumente
ENAH95E73A1B
Enamine
3-amino-5-methylbenzonitrile hydrochloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-amino-5-methylbenzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8N2.ClH/c1-6-2-7(5-9)4-8(10)3-6;/h2-4H,10H2,1H3;1H
InChIKey
PYODOKSPCJJRNY-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27126463
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27126463
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)