Merck
ENAH95E73710
Enamine
rac-methyl (1R,5R)-3-benzyl-3-azabicyclo[3.2.0]heptane-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.32
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl (1R,5R)-3-benzyl-3-azabicyclo[3.2.0]heptane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H19NO2/c1-18-14(17)15-8-7-13(15)10-16(11-15)9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13H,7-11H2,1H3/t13-,15-/m0/s1
InChIKey
RRJBIWLHSMLLKD-ZFWWWQNUSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27082359
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27082359
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)