Wichtige Dokumente
ENAH95E7359F
Enamine
3-(fluoromethyl)oxetane-3-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7264032-100MG
653,40 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7264032-100MG
653,40 €
Iupac Name
3-(fluoromethyl)oxetane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H7FO3/c6-1-5(4(7)8)2-9-3-5/h1-3H2,(H,7,8)
InChIKey
WVQIOKGYJAEVMH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7264032
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)