Merck
ENAH95E731AE
Enamine
rac-(1R,2S,4S,5R)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4,5-dihydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.43
Iupac Name
(1S,2R,4R,5S)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4,5-dihydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C22H23NO6/c24-19-9-16(21(26)27)18(10-20(19)25)23-22(28)29-11-17-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)17/h1-8,16-20,24-25H,9-11H2,(H,23,28)(H,26,27)/t16-,18+,19-,20+/m0/s1
InChIKey
GREVXJNXYVPZRK-OJAHFUOMSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621560
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621560
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)