Wichtige Dokumente
ENAH95E725E1
Enamine
tert-butyl N-[1-(hydroxymethyl)-3-methylidenecyclobutyl]carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (1-(hydroxymethyl)-3-methylenecyclobutyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-8-5-11(6-8,7-13)12-9(14)15-10(2,3)4/h13H,1,5-7H2,2-4H3,(H,12,14)
InChIKey
WYDHVOZEZVUFOO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148425
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)