Merck
ENAH9453DA4C
Enamine
tert-butyl N-(1-amino-4-methoxybutan-2-yl)carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.3
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl (1-amino-4-methoxybutan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H22N2O3/c1-10(2,3)15-9(13)12-8(7-11)5-6-14-4/h8H,5-7,11H2,1-4H3,(H,12,13)
InChIKey
GHIKNRYSBQLYEM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266178
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1266178
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)