Merck
ENAH93E7535C
Enamine
1-(1,4-oxazepan-4-yl)ethan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-acetyl-1,4-oxazepane
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-7(9)8-3-2-5-10-6-4-8/h2-6H2,1H3
InChIKey
BBFXVZIBSQSSNM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3473757
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3473757
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)