Merck
ENAH93E751C5
Enamine
tert-butyl N-[5-(cyclopropylmethyl)-1,2-oxazol-3-yl]carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.29
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl (5-(cyclopropylmethyl)isoxazol-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H18N2O3/c1-12(2,3)16-11(15)13-10-7-9(17-14-10)6-8-4-5-8/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14,15)
InChIKey
LWBVPTBBHSCLHC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7447613
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7447613
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)