Merck
ENAH93E74D56
Enamine
3-(2,3-dihydro-1H-perimidin-2-yl)benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.32
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(2,3-dihydro-1H-perimidin-2-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C18H14N2O2/c21-18(22)13-7-1-6-12(10-13)17-19-14-8-2-4-11-5-3-9-15(20-17)16(11)14/h1-10,17,19-20H,(H,21,22)
InChIKey
KSMFWZNAQXVINU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84877
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84877
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)