Merck
ENAH93E74609
Enamine
6-methyl-5,6-dihydro-2H-pyran-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.13
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-methyl-5,6-dihydro-2H-pyran-2-one
Inchi Code
1S/C6H8O2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2,4-5H,3H2,1H3
InChIKey
DYNKRGCMLGUEMN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7597993
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7597993
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)